2,2'-Bipyrimidyl ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B2496-1G
B2496-200MG
TCIAB2496-1GEA
130
EUR
TCIAB2496-1G
TCIAB2496-200MG
2,2'-Bipyrimidyl ≥95.0% (por GC)
2,2'-Bipyrimidyl
Formula:
C₈H₆N₄ Pto. de fusión: 113°C |
Número MDL:
MFCD00014600 Núm. CAS: 34671-83-5 EINECS: 252-137-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Green to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |