Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: lithium bis(trifluoromethanesulphonimide), 1,1,1-Trifluoro-N-((trifluoromethyl)sulphonyl)methanesulphonamide, N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amine
B2541-5G B2541-25G
TCIAB2541-5GEA 63 EUR
TCIAB2541-5G TCIAB2541-25G
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formula: C₂HF₆NO₄S₂
MW: 281,143 g/mol
Pto. Ebullición: 92°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00214154
Núm. CAS: 82113-65-3
UN: 3261
ADR: 8,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91e290b7344142481afc55942e4d85587c49a5ee&vid=91e290b7344142481afc55942e4d85587c49a5ee&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %