Bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]amine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Bis(3-(trimethoxysilyl)propyl)amine
B2548-25G B2548-100G
TCIAB2548-25GEA 27 EUR
TCIAB2548-25G TCIAB2548-100G
Bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]amine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]amine
Formula: C₁₂H₃₁NO₆Si₂
MW: 341,55 g/mol
Número MDL: MFCD00191835
Núm. CAS: 82985-35-1
EINECS: 280-084-5
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c217c807005c2643343aa4ea859dd5a0b5b58d4e&vid=c217c807005c2643343aa4ea859dd5a0b5b58d4e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %