Bis(vinylsulphonyl)methane ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2550-25G B2550-5G
TCIAB2550-25GEA 156 EUR
TCIAB2550-25G TCIAB2550-5G
Bis(vinylsulphonyl)methane ≥96.0% (por GC)
Bis(vinylsulphonyl)methane
Formula: C₅H₈O₄S₂
Número MDL: MFCD03265421
Núm. CAS: 3278-22-6
EINECS: 221-909-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 59.0 to 64.0 deg-C