3-Bromoisobutyric acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B2571-25G B2571-5G
TCIAB2571-25GEA 200 EUR
TCIAB2571-25G TCIAB2571-5G
3-Bromoisobutyric acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Bromoisobutyric acid
Formula: C₄H₇BrO₂
Número MDL: MFCD01310530
Núm. CAS: 56970-78-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %