4-(n-Butoxy)benzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B2587-1G B2587-5G
TCIAB2587-1GEA 32 EUR
TCIAB2587-1G TCIAB2587-5G
4-(n-Butoxy)benzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC)
4-(n-Butoxy)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₁₀H₁₃ClO₃S
Pto. Ebullición: 121°C
Pto. de fusión: 19°C
Número MDL: MFCD00052344
Núm. CAS: 1138-56-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %