3-Bromo-4-formilpiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-Bromoisonicotinaldehyde, 3-Bromopyridine-4-carboxaldehyde
B2624-1G B2624-5G
TCIAB2624-1GEA 29 EUR
TCIAB2624-1G TCIAB2624-5G
3-Bromo-4-formilpiridina ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-4-formilpiridina
Formula: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Número MDL: MFCD05864506
Núm. CAS: 70201-43-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C