Bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphite ≥94.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2627-25G B2627-5G
TCIAB2627-25GEA 126 EUR
TCIAB2627-25G TCIAB2627-5G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphite ≥94.0% (por GC)
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphite
Formula: C₄H₅F₆O₃P
Pto. Ebullición: 44°C
Pto. de inflamación: 76°C
Número MDL: MFCD00063314
Núm. CAS: 92466-70-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %