2,2'-Bis(diphenylphosphino)biphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B2630-1G
B2630-100MG
TCIAB2630-1GEA
143
EUR
TCIAB2630-1G
TCIAB2630-100MG
2,2'-Bis(diphenylphosphino)biphenyl ≥98.0% (por GC)
2,2'-Bis(diphenylphosphino)biphenyl
Formula:
C₃₆H₂₈P₂ |
Número MDL:
MFCD03094574 Núm. CAS: 84783-64-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 213.0 to 217.0 deg-C |