4-(trans-4-Butylcyclohexyl)phenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B2644-25G B2644-100G
TCIAB2644-25GEA 61 EUR
TCIAB2644-25G TCIAB2644-100G
4-(trans-4-Butylcyclohexyl)phenol ≥98.0% (por GC)
4-(trans-4-Butylcyclohexyl)phenol
Formula: C₁₆H₂₄O
Número MDL: MFCD00673752
Núm. CAS: 88581-00-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c6b194baec100d2d20d9b6f52a8cfe98610f340&vid=8c6b194baec100d2d20d9b6f52a8cfe98610f340&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %