Bis(4-fluorophenyl)ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4,4'-Oxybis(fluorobenzene), 4,4'-Difluorodiphenyl Ether
B2648-1G B2648-5G
TCIAB2648-1GEA 29 EUR
TCIAB2648-1G TCIAB2648-5G
Bis(4-fluorophenyl)ether ≥98.0% (por GC)
Bis(4-fluorophenyl)ether
Formula: C₁₂H₈F₂O
MW: 206,19 g/mol
Pto. Ebullición: 240°C
Número MDL: MFCD00013552
Núm. CAS: 330-93-8
EINECS: 206-358-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %