3,5-Bis(tert-butylthio)-1-chlorobenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B2659-1G
B2659-5G
TCIAB2659-1GEA
73
EUR
TCIAB2659-1G
TCIAB2659-5G
3,5-Bis(tert-butylthio)-1-chlorobenzene ≥98.0% (por GC)
3,5-Bis(tert-butylthio)-1-chlorobenzene
Formula:
C₁₄H₂₁ClS₂ |
Núm. CAS:
260968-02-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Solubility in Toluene | very faint turbidity |