1,3-Bis[2-(4-hydroxyphenyl)-2-propyl]benzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2664-25G B2664-250G
TCIAB2664-25GEA 40 EUR
TCIAB2664-25G TCIAB2664-250G
1,3-Bis[2-(4-hydroxyphenyl)-2-propyl]benzene ≥98.0% (por GC)
1,3-Bis[2-(4-hydroxyphenyl)-2-propyl]benzene
Formula: C₂₄H₂₆O₂
Núm. CAS: 13595-25-0
EINECS: 428-970-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C