1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrachloroferrate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrachloroferrate(III)
B2672-25G B2672-5G
TCIAB2672-25GEA 303 EUR
TCIAB2672-25G TCIAB2672-5G
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrachloroferrate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrachloroferrate
Formula: C₈H₁₅Cl₄FeN₂
MW: 336,87 g/mol
Número MDL: MFCD08276298
Núm. CAS: 359845-21-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Brown to Dark green clear liquid to cloudy liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %