2-(4-Bromophenyl)benzothiazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-(2-Benzothiazolyl)-4-bromobenzene
B2679-25G B2679-5G
TCIAB2679-25GEA 221 EUR
TCIAB2679-25G TCIAB2679-5G
2-(4-Bromophenyl)benzothiazole ≥98.0% (por GC)
2-(4-Bromophenyl)benzothiazole
Formula: C₁₃H₈BrNS
MW: 290,18 g/mol
Número MDL: MFCD00579199
Núm. CAS: 19654-19-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 135.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency