Bromotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Bromotri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate, PyBrOP , Bromotripyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate, Bromotri(pyrrolidin-1-yl)phosphonium hexafluorophosphate(V)
B2680-5G
B2680-25G
TCIAB2680-5GEA
61
EUR
TCIAB2680-5G
TCIAB2680-25G
Bromotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Bromotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
Formula:
C₁₂H₂₄BrF₆N₃P₂ MW: 466.2 g/mol Pto. de fusión: 139°C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00077412 Núm. CAS: 132705-51-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |