Bis(4-bromophenyl)amine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B2684-1G
B2684-5G
TCIAB2684-1GEA
16
EUR
TCIAB2684-1G
TCIAB2684-5G
Bis(4-bromophenyl)amine ≥98.0% (por GC)
Bis(4-bromophenyl)amine
Formula:
C₁₂H₉Br₂N |
Número MDL:
MFCD00225488 Núm. CAS: 16292-17-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 105.0 to 109.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |