Bis(4-iodophenyl)amine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,4'-Diiododiphenylamine
B2685-1G B2685-5G
TCIAB2685-1GEA 84 EUR
TCIAB2685-1G TCIAB2685-5G
Bis(4-iodophenyl)amine ≥98.0% (por GC)
Bis(4-iodophenyl)amine
Formula: C₁₂H₉I₂N
MW: 421,02 g/mol
Número MDL: MFCD00454093
Núm. CAS: 20255-70-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point gt. 125.0 to 129.0 deg-C