2-(4-tert-Butylphenyl)-5-(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole ≥99.0% (por GC), purified by sublimation
Proveedor: TCI
Sinónimos:
PBD, 2-([1,1-Biphenyl]-4-yl)-5-(4-(tert-butyl)phenyl)-1,3,4-oxadiazole, 2-(4-Biphenylyl)-5-(4-tert-butylphenyl)-1,3,4-oxadiazole
B2696-1G
B2696-5G
TCIAB2696-1GEA
45
EUR
TCIAB2696-1G
TCIAB2696-5G
2-(4-tert-Butylphenyl)-5-(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole ≥99.0% (por GC), purified by sublimation
2-(4-tert-Butylphenyl)-5-(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole
Formula:
C₂₄H₂₂N₂O MW: 354.45 g/mol |
Número MDL:
MFCD00003101 Núm. CAS: 15082-28-7 EINECS: 239-135-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 136.0 to 140.0 deg-C |