N-(4-Bromophenyl)phthalimide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(4-Bromophenyl)isoindoline-1,3-dione
B2707-25G B2707-5G
TCIAB2707-25GEA 274 EUR
TCIAB2707-25G TCIAB2707-5G
N-(4-Bromophenyl)phthalimide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N-(4-Bromophenyl)phthalimide
Formula: C₁₄H₈BrNO₂
MW: 302,13 g/mol
Número MDL: MFCD00047301
Núm. CAS: 40101-31-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 203.0 to 209.0 deg-C