(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis(diphenylphosphine) ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: XANTPHOS, 9,9-Dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene, 4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene
B2709-1G B2709-5G B2709-25G
TCIAB2709-1GEA 31 EUR
TCIAB2709-1G TCIAB2709-5G TCIAB2709-25G
(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis(diphenylphosphine) ≥98.0% (by HPLC)
(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis(diphenylphosphine)
Formula: C₃₉H₃₂OP₂
MW: 578.62 g/mol
Número MDL: MFCD00233866
Núm. CAS: 161265-03-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11b50ece15678fa12902d6db88329dde61957e11&vid=11b50ece15678fa12902d6db88329dde61957e11&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 227.0 to 231.0 deg-C