Benzyl-2-chloroethyl ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2712-25G B2712-5G
TCIAB2712-25GEA 257 EUR
TCIAB2712-25G TCIAB2712-5G
Benzyl-2-chloroethyl ether ≥98.0% (por GC)
Benzyl-2-chloroethyl ether
Formula: C₉H₁₁ClO
Número MDL: MFCD00018964
Núm. CAS: 17229-17-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %