4,4'-Bis(9H-carbazol-9-yl)biphenyl ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: CBP, 4,4'-Di(9H-carbazol-9-yl)-1,1'-biphenyl, 4,4-Di(9H-carbazol-9-yl)-1,1-biphenyl
B2713-1G B2713-5G
TCIAB2713-1GEA 58 EUR
TCIAB2713-1G TCIAB2713-5G
4,4'-Bis(9H-carbazol-9-yl)biphenyl ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
4,4'-Bis(9H-carbazol-9-yl)biphenyl
Formula: C₃₆H₂₄N₂
MW: 484,60 g/mol
Pto. de fusión: 283°C
Número MDL: MFCD00093417
Núm. CAS: 58328-31-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %