Bis(2-butoxyethyl)adipate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B2716-25G B2716-500G
TCIAB2716-25GEA 16 EUR
TCIAB2716-25G TCIAB2716-500G
Bis(2-butoxyethyl)adipate ≥97.0% (por GC)
Bis(2-butoxyethyl)adipate
Formula: C₁₈H₃₄O₆
Pto. Ebullición: 217°C
Pto. de fusión: –34°C
Pto. de inflamación: 199°C
Núm. CAS: 141-18-4
EINECS: 205-466-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %