4,6-Bis(diphenylphosphino)phenoxazine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4,6-Bis(diphenylphosphino)-10H-phenoxazine, NIXANTPHOS
B2717-1G B2717-100MG
TCIAB2717-1GEA 225 EUR
TCIAB2717-1G TCIAB2717-100MG
4,6-Bis(diphenylphosphino)phenoxazine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
4,6-Bis(diphenylphosphino)phenoxazine
Formula: C₃₆H₂₇NOP₂
MW: 551,57 g/mol
Número MDL: MFCD03788937
Núm. CAS: 261733-18-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %