1,4-Bis(2-benzoxazolyl)naphthalene ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
B2728-25G
B2728-500G
TCIAB2728-25GEA
37
EUR
TCIAB2728-25G
TCIAB2728-500G
1,4-Bis(2-benzoxazolyl)naphthalene ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1,4-Bis(2-benzoxazolyl)naphthalene
Formula:
C₂₄H₁₄N₂O₂ |
Número MDL:
MFCD00357168 Núm. CAS: 5089-22-5 EINECS: 225-803-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 211.0 to 215.0 deg-C |