1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl N-BOC-4-piperidinecarboxylate, Ethyl N-Boc-piperidine-4-carboxylate
B2740-5G B2740-25G
TCIAB2740-5GEA 21 EUR
TCIAB2740-5G TCIAB2740-25G
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester ≥97.0% (por GC)
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester
Formula: C₁₃H₂₃NO₄
MW: 257,33 g/mol
Pto. Ebullición: 140°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01763998
Núm. CAS: 142851-03-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %