Butylsuccinic anhydride ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B2742-25G
B2742-5G
TCIAB2742-25GEA
403
EUR
TCIAB2742-25G
TCIAB2742-5G
Butylsuccinic anhydride ≥98.0% (por GC)
Butylsuccinic anhydride
Formula:
C₈H₁₂O₃ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Núm. CAS:
2035-76-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 44.0 to 48.0 deg-C |