4,6-Bis(difluoromethoxy)-2-(methylthio)pyrimidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B2755-25G
B2755-5G
TCIAB2755-25GEA
96
EUR
TCIAB2755-25G
TCIAB2755-5G
4,6-Bis(difluoromethoxy)-2-(methylthio)pyrimidine ≥98.0% (por GC)
4,6-Bis(difluoromethoxy)-2-(methylthio)pyrimidine
Formula:
C₇H₆F₄N₂O₂S |
Núm. CAS:
100478-25-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |