2,4-Bis(ɑ,ɑ-dimethylbenzyl)phenol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,4-Bis(2-phenylpropan-2-yl)phenol, 2,4-Di-ɑ-cumylphenol
B2772-25G B2772-500G
TCIAB2772-25GEA 16 EUR
TCIAB2772-25G TCIAB2772-500G
2,4-Bis(ɑ,ɑ-dimethylbenzyl)phenol ≥97.0% (por GC)
2,4-Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl)phenol
Formula: C₂₄H₂₆O
MW: 330,47 g/mol
Pto. Ebullición: 221°C
Número MDL: MFCD00191242
Núm. CAS: 2772-45-4
EINECS: 220-466-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 64.0 to 67.0 deg-C