4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde ≥96.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
B2773-1G B2773-5G
TCIAB2773-1GEA 59 EUR
TCIAB2773-1G TCIAB2773-5G
4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde ≥96.0% (by GC, total nitrogen)
4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde
Formula: C₉H₆BrNO
MW: 224,06 g/mol
Número MDL: MFCD05864695
Núm. CAS: 98600-34-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Melting point 177.0 and le 183.0 deg-C