4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2774-25G B2774-500G
TCIAB2774-25GEA 21 EUR
TCIAB2774-25G TCIAB2774-500G
4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphenol ≥98.0% (por GC)
4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphenol
Formula: C₁₈H₃₀O
Pto. Ebullición: 141°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00075575
Núm. CAS: 17540-75-9
EINECS: 241-533-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %