6-Bromoindole-3-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
B2778-1G B2778-5G
TCIAB2778-1GEA 41 EUR
TCIAB2778-1G TCIAB2778-5G
6-Bromoindole-3-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
6-Bromoindole-3-carboxaldehyde
Formula: C₉H₆BrNO
Número MDL: MFCD00792689
Núm. CAS: 17826-04-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 206.0 deg-C