Bis(4-cyanophenyl)ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B2790-25G B2790-5G
TCIAB2790-25GEA 396 EUR
TCIAB2790-25G TCIAB2790-5G
Bis(4-cyanophenyl)ether ≥98.0% (por GC)
Bis(4-cyanophenyl)ether
Formula: C₁₄H₈N₂O
Pto. Ebullición: 220°C
Núm. CAS: 6508-04-9
EINECS: 229-399-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C