5-Bromo-2-thiophenesulphonamide ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Bromothiophene-2-sulphonamide
B2793-25G B2793-5G
TCIAB2793-25GEA 93 EUR
TCIAB2793-25G TCIAB2793-5G
5-Bromo-2-thiophenesulphonamide ≥97.0% (by GC, titration analysis)
5-Bromo-2-thiophenesulphonamide
Formula: C₄H₄BrNO₂S₂
MW: 242,11 g/mol
Número MDL: MFCD00067990
Núm. CAS: 53595-65-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C