1,2-Bis(2,3,4,5,6-pentabromophenyl)ethane ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
B2795-25G B2795-500G
TCIAB2795-25GEA 16 EUR
TCIAB2795-25G TCIAB2795-500G
1,2-Bis(2,3,4,5,6-pentabromophenyl)ethane ≥96.0% (by titrimetric analysis)
1,2-Bis(2,3,4,5,6-pentabromophenyl)ethane
Formula: C₁₄H₄Br₁₀
Número MDL: MFCD06407713
Núm. CAS: 84852-53-9
EINECS: 284-366-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %