9,10-Bis(diethylphosphonomethyl)anthracene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: [Anthracene-9,10-diylbis(methylene)]bisphosphonic Acid Tetraethyl Ester, Tetraethyl [Anthracene-9,10-diylbis(methylene)]bisphosphonate, Tetraethyl (anthracene-9,10-diylbis(methylene))bis(phosphonate)
B2801-1G B2801-5G
TCIAB2801-1GEA 63 EUR
TCIAB2801-1G TCIAB2801-5G
9,10-Bis(diethylphosphonomethyl)anthracene ≥98.0% (por GC)
9,10-Bis(diethylphosphonomethyl)anthracene
Formula: C₂₄H₃₂O₆P₂
MW: 478.46 g/mol
Número MDL: MFCD08276315
Núm. CAS: 60974-92-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C