Benzyl-4-bromobutyl ether ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Benzyl 4-bromobutyl ether, (4-Bromobutoxymethyl)benzene, ((4-Bromobutoxy)methyl)benzene, 4-Benzyloxybutyl Bromide
B2802-25G B2802-5G
TCIAB2802-25GEA 526 EUR
TCIAB2802-25G TCIAB2802-5G
Benzyl-4-bromobutyl ether ≥96.0% (por GC)
Benzyl-4-bromobutyl ether
Formula: C₁₁H₁₅BrO
Pto. Ebullición: 115°C
Número MDL: MFCD00155128
Núm. CAS: 60789-54-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %