Bis(4-tert-butylphenyl)amine ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4,4'-Di-tert-butyldiphenylamine
B2803-25G B2803-500G
TCIAB2803-25GEA 16 EUR
TCIAB2803-25G TCIAB2803-500G
Bis(4-tert-butylphenyl)amine ≥90.0% (por GC)
Bis(4-tert-butylphenyl)amine
Formula: C₂₀H₂₇N
MW: 281,44 g/mol
Pto. Ebullición: 195°C
Número MDL: MFCD00417391
Núm. CAS: 4627-22-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C