9-Benzylcarbazole-3-carboxaldehyde ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 9-Benzyl-9H-carbazole-3-carbaldehyde, 9-Benzyl-3-formylcarbazole
B2804-1G B2804-5G
TCIAB2804-1GEA 86 EUR
TCIAB2804-1G TCIAB2804-5G
9-Benzylcarbazole-3-carboxaldehyde ≥97.0% (by total nitrogen basis)
9-Benzylcarbazole-3-carboxaldehyde
Formula: C₂₀H₁₅NO
MW: 285,35 g/mol
Número MDL: MFCD00403522
Núm. CAS: 54117-37-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 131.0 to 136.0 deg-C