Bis(2,2-diethoxyethyl)disulphide ≥90.0% (por GC)

Proveedor: TCI

B2806-1G B2806-5G
TCIAB2806-1GEA 68 EUR
TCIAB2806-1G TCIAB2806-5G
Bis(2,2-diethoxyethyl)disulphide ≥90.0% (por GC)
Bis(2,2-diethoxyethyl)disulphide
Formula: C₁₂H₂₆O₄S₂
MW: 298,46 g/mol
Pto. Ebullición: 155°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 76505-71-0

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR