6-(Benzyloxy)-1H-indole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 6-Benzyloxyindole
B2809-25G B2809-5G B2809-1G
TCIAB2809-25GEA 530 EUR
TCIAB2809-25G TCIAB2809-5G TCIAB2809-1G
6-(Benzyloxy)-1H-indole ≥98.0% (por GC)
6-(Benzyloxy)-1H-indole
Formula: C15H13NO
MW: 223,28 g/mol
Número MDL: MFCD00053554
Núm. CAS: 15903-94-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C