N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-methyl-1,3-diaminopropane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B2810-1G B2810-5G
TCIAB2810-1GEA 82 EUR
TCIAB2810-1G TCIAB2810-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-methyl-1,3-diaminopropane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-methyl-1,3-diaminopropane
Formula: C₉H₂₀N₂O₂
Número MDL: MFCD06804536
Núm. CAS: 480452-05-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %