18-Bromo-1-octadecene ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B2816-1G B2816-5G
TCIAB2816-1GEA 166 EUR
TCIAB2816-1G TCIAB2816-5G
18-Bromo-1-octadecene ≥93.0% (por GC)
18-Bromo-1-octadecene
Formula: C₁₈H₃₅Br
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 172656-11-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %