Benzyl-2-bromoethyl ether ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: ((2-Bromoethoxy)methyl)benzene, Benzyloxyethyl Bromide, (2-Bromoethoxymethyl)benzene
B2817-25G B2817-5G
TCIAB2817-25GEA 111 EUR
TCIAB2817-25G TCIAB2817-5G
Benzyl-2-bromoethyl ether ≥97.0% (por GC)
Benzyl-2-bromoethyl ether
Formula: C₉H₁₁BrO
Pto. Ebullición: 95°C
Número MDL: MFCD01321307
Núm. CAS: 1462-37-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %