((3-Bromopropoxy)methyl)benzene ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Benzyl 3-bromopropyl ether, 3-bromopropylbenzyl ether
B2818-25G B2818-5G
TCIAB2818-25GEA 292 EUR
TCIAB2818-25G TCIAB2818-5G
((3-Bromopropoxy)methyl)benzene ≥95.0% (por GC)
((3-Bromopropoxy)methyl)benzene
Formula: C₁₀H₁₃BrO
MW: 229,117 g/mol
Pto. Ebullición: 141°C
Número MDL: MFCD00134570
Núm. CAS: 54314-84-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %