Benzyl-6-bromohexyl ether ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (((6-Bromohexyl)oxy)methyl)benzene, Benzyl 6-Bromohexyl Ether, Benzyloxyhexyl Bromide, (6-Bromohexyloxymethyl)benzene
B2820-25G B2820-5G
TCIAB2820-25GEA 368 EUR
TCIAB2820-25G TCIAB2820-5G
Benzyl-6-bromohexyl ether ≥97.0% (por GC)
Benzyl-6-bromohexyl ether
Formula: C₁₃H₁₉BrO
Número MDL: MFCD02258455
Núm. CAS: 54247-27-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %