(2-Benzimidazolyl)acetonitrile ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B2821-25G B2821-5G
TCIAB2821-25GEA 126 EUR
TCIAB2821-25G TCIAB2821-5G
(2-Benzimidazolyl)acetonitrile ≥96.0% (by GC, titration analysis)
(2-Benzimidazolyl)acetonitrile
Formula: C₉H₇N₃
MW: 157.18 g/mol
Pto. de fusión: 212°C
Número MDL: MFCD00005601
Núm. CAS: 4414-88-4
EINECS: 224-574-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %