2-(2-Bromophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
B2828-1G B2828-5G
TCIAB2828-1GEA 131 EUR
TCIAB2828-1G TCIAB2828-5G
2-(2-Bromophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2-(2-Bromophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₁₂H₁₆BBrO₂
Número MDL: MFCD08276318
Núm. CAS: 269410-06-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %