4-Bromo-4'-(diphenylamino)biphenyl ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4'-Bromo-N,N-diphenyl-[1,1'-biphenyl]-4-amine, (4'-Bromobiphenyl-4-yl)diphenylamine
B2844-1G B2844-250MG
TCIAB2844-1GEA 365 EUR
TCIAB2844-1G TCIAB2844-250MG
4-Bromo-4'-(diphenylamino)biphenyl ≥93.0% (por GC)
4-Bromo-4'-(diphenylamino)biphenyl
Formula: C₂₄H₁₈BrN
Número MDL: MFCD09038499
Núm. CAS: 202831-65-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C